Learn More
Cinamato de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697162 100 g Frasco de vidrio 100 g
10180212 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607172 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10697162
Marca: Thermo Scientific Acros 215291000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-41-3
Fórmula molecular C16H14O2
Peso molecular (g/mol) 238.29
Número MDL MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
Clave InChI NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
Nombre IUPAC (Z)-3-Fenilprop-2-enoato de bencilo
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl cinnamate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 37°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 195°C to 200°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCO2CH2C6H5
Índice de refracción 1.4025 to 1.4045
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 584
Índice Merck 15, 1133
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils,practically insoluble in propylene glycol and,glycerin
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina o líquido después de la fusión