Learn More
Benzyl alcohol, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7120222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 25 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15631270 4 x 25 mL Glass Bottle paquete de 4
15641270 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15621270 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15631270 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 131604X25ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥99,0 % (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Nombre IUPAC fenilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl alcohol
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
% máx. CAS ≤100.0000%
Punto de fusión -16°C to -13°C (literature)
Densidad 1.045 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 205.3°C
Temperatura de inflamación 100.4°C
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal C6H5CH2OH
Cantidad 4 x 25 mL
Beilstein 878307
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS