Learn More
Alcohol bencílico, multicomponente, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 15508514 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15508514 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15518514 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum 1 litro
15548614 4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
3 options
Código de producto. 15508514
Marca: Avantor J.T.Baker 903910
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Nombre IUPAC fenilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Alcohol
Temperatura de inflamación 93.00°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1L = 1.05kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Grado Multi-Compendial/NF
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenol