Learn More
Alcohol bencílico, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de las farmacopeas europea, británica y de EE. UU., Fisher Chemical
Código de producto. p-7072864 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10203470 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ml
10602261 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10203470 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/2550/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Número MDL 4599
Especificaciones
Punto de fusión -15°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 205°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 3.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Presión de vapor 0.13mbar at 20°C
Forma física Líquido