Learn More
Benzyl alcohol, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. p-7120221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 litro
100 ml
2.50 litro
500 ml
Product Code. Cantidad Envase unitSize
15615400 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15645400 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15625400 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15635400 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15615400
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 402834100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Reactivo ACS, ≥99,0%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Nombre IUPAC fenilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzyl alcohol
Punto de fusión -16°C to -13°C
Densidad 1.045g/mL at 25°C
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Temperatura de inflamación 96°C (204.8°F)
Residuos de ignición ≤0.005%
Punto de ignición 817°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OH
Índice de refracción n20/D 1.539
Cantidad 100 mL
Número UN UN3334
Beilstein 878307
Densidad del vapor 3.7 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Presión de vapor 13.3mmHg (100°C), 3.75mmHg (77°C)
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido