Learn More
Benzyl alcohol, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl alcohol |
| Punto de fusión | -16°C to -13°C |
| Densidad | 1.045g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 203°C to 205°C |
| Temperatura de inflamación | 96°C (204.8°F) |
| Residuos de ignición | ≤0.005% |
| Punto de ignición | 817°F |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H5CH2OH |
| Índice de refracción | n20/D 1.539 |
| Mostrar más |