Learn More
Cetoma de bencilo 4-hidroxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4089648 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
25 g
5 g
Produktkod. Cantidad unitSize
10692825 5 g 5 g
10421094 25 g 25 g
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10692825
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 105980050
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2491-32-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2491-32-9
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00002360
Clave InChI JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethanone, 4-hydroxydeoxybenzoin, acetophenone, 4'-hydroxy-2-phenyl, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethan-1-one, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenyl, acmc-20alpm, 4-hydroxydesoxybenzoin, p-phenylacetyl phenol, maybridge3_000426
PubChem CID 75607
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenilo)-2-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148°C to 151°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2C(O)C6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 165
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.