Learn More
Bencilo 4-bromopiperidina-1-carboxilato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3771037 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133404 1 g Frasco de vidrio 1 g
10193444 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133404 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427030010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 166953-64-6 | C13H16BrNO2 | 298.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166953-64-6
Fórmula molecular C13H16BrNO2
Peso molecular (g/mol) 298.18
Número MDL MFCD02681990
Clave InChI BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
PubChem CID 2776275
Nombre IUPAC bencilo 4-bromopiperidina-1-carboxilato
SMILES C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3740g/mL
Punto de ebullición 144°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.374
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.18
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.