Learn More
Bencilo 2-(hidroximetil)-1-indolinacarboxilato, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2703695
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10722673 1 g 1 g
10690656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722673 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13409DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 135829-04-8
Fórmula molecular C17H17NO3
Peso molecular (g/mol) 283.327
Número MDL MFCD02682013
Clave InChI QSMOQTIGILELKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-, phenylmethyl ester, acmc-20c3wg, 1-benzyloxycarbonylindoline-2-methanol, +/-1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline
PubChem CID 2776402
Nombre IUPAC bencilo 2-(hidroximetil)-2,3-dihidroindol-1-carboxilato
SMILES C1C(N(C2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.33
Porcentaje de pureza 95%