Learn More
Bencilo 2,2,2-tricloroacetimidato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate is used for the acid-catalyzed benzylation of hydroxy groups. It acts as reagent during the synthesis of funiculosin dimethyl ether and (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. It can also be used for mild esterification of carboxylic acids in the presence of a catalytic amount of BF3 etherate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bencilo 2,2,2-tricloroacetimidato se utiliza para la bencilación catalizada con ácido de grupos hidroxi. Actúa como reactivo durante la síntesis del éter de funiculosina de dimetilo y (S)-3-(benziloxi)-2-metilpropanol. También se puede utilizar para la esterificación leve de ácidos carboxílicos en presencia de una cantidad catalítica de éter BF3 .
Solubilidad
Miscible con ciclohexano/diclorometano.
Nota
Humedad y sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate |
| Densidad | 1.356 |
| Punto de ebullición | 110°C to 114°C (0.5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.545 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2525375 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Sinónimo | benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate |
| Información de solubilidad | Miscible with cyclohexane/dichloromethane. |
| Mostrar más |