missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzoylaconine, MedChemExpress

Código de producto. 16461338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16461338 5 mg 5 miligramos
16458898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16461338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0217

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Benzoylaconine(Isaconitine; Pikraconitin) is an alkaloid in the Chinese traditional medicine Radix Aconiti Lateralis Preparata (Fuzi).

Benzoylaconine(Isaconitine

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Benzoylaconine
CAS 466-24-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H45NO10
Cantidad 5 mg
Sinónimo Isaconitine Pikraconitin
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (91.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CO[C@@H]1C(C(N(CC)C2)C3[C@@H]4OC)([C@@](C[C@@]5(O)[C@@H]6OC(C7=CC=CC=C7)=O)([H])[C@@]6([H])[C@@]3([C@@H](O)[C@@H]5OC)O)[C@@]4([H])[C@@]2(COC)[C@H](O)C1
Peso molecular (g/mol) 603.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.7
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.