Learn More
Bromuro de benzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2691077 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10707773 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10527563 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10570204 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
3 options
Código de producto. 10707773
Marca: Thermo Scientific Acros 160950050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 618-32-6 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-32-6
Fórmula molecular C7H5BrO
Peso molecular (g/mol) 185.02
Número MDL MFCD00000112
Clave InChI AQIHMSVIAGNIDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylbromid, benzoylbromide, bzbr, benzoic acid bromide, acmc-209mwn, benzoyl bromide, benzbromarone impurity a, 6ci,7ci,8ci,9ci, benzoic acid bromide;benzenecarbonyl bromide
PubChem CID 12056
Nombre IUPAC bromuro de benzoilo
SMILES BrC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -24.0°C
Color Naranja
Densidad 1.5700g/mL
Punto de ebullición 218.0°C to 219.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COBr
Índice de refracción 1.5880 to 1.5900
Cantidad 5 mL
Beilstein 09,195
Gravedad específica 1.57
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: miscible in ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.