missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzophenonetetracarboxylic acid, MedChemExpress

Código de producto. 16464356
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464356 100 mg 100 miligramos
16499616 50 mg 50 miligramos
16443058 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464356

Marca: Medchem Express HY100511

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Benzophenonetetracarboxylic acid (3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic acid) is particularly useful in the preparation of high performance polyimides and also useful as curing agents for epoxy resins.

Benzophenonetetracarboxylic acid (3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic acid) is particularly useful in the preparation of high performance polyimides and also useful as curing agents for epoxy resins.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Benzophenonetetracarboxylic acid
CAS 2479-49-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10O9
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (139.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (27.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(O)=O)C(C(O)=O)=C1)C2=CC=C(C(O)=O)C(C(O)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 358.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.26
Porcentaje de pureza 98.66%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.