Learn More
Benzonitrilo, + 99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
50 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzonitrile |
| Nombre de nota | 99+% |
| Absorbancia | (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 360nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 335nm, 0.15 max. at 310nm, 0.3 max. at 305nm, 1 max. at 300nm |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -13.0°C |
| Densidad | 1.0100g/mL |
| Punto de ebullición | 188.0°C to 191.0°C |
| Temperatura de inflamación | 71°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Benzonitrile
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- MIXTURE LIST-Contém: Benzonitrile
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction