Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzonitrile |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -13.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.0100g/mL |
| Punto de ebullición | 188.0°C to 191.0°C |
| Temperatura de inflamación | 71°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Benzonitrile
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- MIXTURE LIST-Contém: Benzonitrile