Learn More
Ácido benzoico, sal sódica, +99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467540 1kg Frasco de plástico 1 Kg
10063903 5kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10467540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148980010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-32-1
Fórmula molecular C7H5NaO2
Peso molecular (g/mol) 144.11
Número MDL MFCD00012463
Clave InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
Nombre IUPAC sodio;benzoato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium benzoate
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal C6H5CO2Na
Beilstein 09, 92
Fieser 01,1044; 02,377
Índice Merck 15, 8718
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.11
Porcentaje de pureza ≥99.0% (on dried substance)
Grado Extra puro
Cantidad 1kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Cristales, gránulos, escamas o polvo cristalino