Learn More
Benzo[c]cinolina, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10326120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326120 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10326120
Marca: Thermo Scientific Acros 105460010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[c]cinnoline
Nombre de nota 99%
CAS 230-17-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 156.0°C to 159.0°C
Color Amarillo a verde
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H8N2
Número MDL MFCD00004990
Cantidad 1 g
Sinónimo benzo c cinnoline, diphenylenazone, 2,2'-azobiphenyl, 5,6-phenanthroline, 9,10-diazaphenanthrene, 3,4-benzocinnoline, 5,6-diazaphenanthrene, o-diphenyleneazine, phenazone three-ring system
Clave InChI SWJXWSAKHXBQSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N=N2
Nombre IUPAC benzo[c]cinolina
Peso molecular (g/mol) 180.21
PubChem CID 9190
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino