Learn More
Benzo[c]cinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458779
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 15458779
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00409.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[c]cinnoline
CAS 230-17-1
Punto de fusión 156°C to 160°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C12H8N2
Número MDL MFCD00004990
Cantidad 1 g
Beilstein 126519
Sinónimo benzo c cinnoline, diphenylenazone, 2,2'-azobiphenyl, 5,6-phenanthroline, 9,10-diazaphenanthrene, 3,4-benzocinnoline, 5,6-diazaphenanthrene, o-diphenyleneazine, phenazone three-ring system
Clave InChI SWJXWSAKHXBQSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N=N2
Nombre IUPAC benzo[c]cinolina
Peso molecular (g/mol) 180.21
PubChem CID 9190
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 99%