Learn More
Ácido benzo[b]furano-2,5-diborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid |
| CAS | 913835-69-5 |
| Punto de fusión | 293°C to 295°C |
| Fórmula molecular | C8H8B2O5 |
| Número MDL | MFCD08436058 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | benzofuran-2,5-diboronic acid, benzofuran-2,5-diyldiboronic acid, benzofuran-2,5-yldiboronic acid, boronic acid, 2,5-benzofurandiylbis-9ci, 5-dihydroxyboranyl-1-benzofuran-2-ylboronic acid, acmc-209r9u, benzo b furan-2,5-diboronic acid, 1-benzofuran-2,5-diyldiboronic acid |
| Clave InChI | LCHGNXMXVDSVAR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | B(C1=CC2=C(C=C1)OC(=C2)B(O)O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido(2-borono-1-benzofurano-5-il)borónico |
| Mostrar más |