Learn More
Benzo-18-corona-6, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023136
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11443327 1 g 1 g
11453327 5 g 5 g
11463327 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11443327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16223.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14098-24-9 | C16H24O6 | 312.362 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14098-24-9
Fórmula molecular C16H24O6
Peso molecular (g/mol) 312.362
Número MDL MFCD00062741
Clave InChI DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 585779
Nombre IUPAC 2,5,8,11,14,17-hexaoxabiciclo[16.4.0]docosa-1(22),18,20-trieno
SMILES C1COCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo-18-crown-6
Punto de fusión 43°C to 45°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1626123
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo benzo-18-crown-6, b18c6-benzo crown ether, benzo-18-crown 6-ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo b 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, 2,3-benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaoctadec-2-ene, monobenzo-18-crown-6, benzo-18-crown6-ether, 2,3-benzo-18-crown-6, benzo-18-crown, benzo-18-crown 1g
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.37
Porcentaje de pureza 97%