Learn More
ACROBiosystems BenzNuclease DNA and RNA Nuclease (Ultra Pure,Protease Free)
Click to view available options
Cantidad:
10 kU
500 kU
50 kU
Tamaño de la unidad:
10 miles de unidades
50 miles de unidades
500 miles de unidades
Descripción
BenzNuclease is a recombinant form of Serratia macescens extracellular endonuclease produced in Escherichia coli cells using a proprietary process at ACRObiosystems. BenzNuclease is a homodimer with monomer molecular masses about 30 kDa. Two disulfide bon
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% as determined by SDS-PAGE |
| Tampón de almacenamiento | Tris HCl, pH 8.0, MgCl2, and NaCl |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Sistema de expresión | E. coli |
| Alias de gen | DNA and RNA Nuclease,BenzNuclease |
| Etiqueta de proteína | Tag Free |
| Condiciones de envío | RT |
| Conjugado | no conjugado |
| Fuente | BenzNuclease-DNA-RNA-Nuclease (BEE-N3116) is expressed from E.coli cells. |
| Cantidad | 50 kU |
| Mostrar más |