Learn More
Cloruro de bencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081047
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11449822 250 g 250 g
11439822 1000 g 1000 g
11459822 5000 g 5000 g
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11449822
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10849.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176.614 g/mol
Benzenesulfonyl chloride reacts with Grignard reagents to form oxindoles from N-unsubstituted indoles. It is widely used to check the assay of thiamine in different food products. It is involved in the synthesis of alpha-disulfones, sulfonamides and sulfoante esters as precursor. It is a derivatization reagent for the determination of various amines in waste water and surface water at the sub-ppb level by gas chromatography-mass spectrometry. It is common reagent used in Hinsberg test for detection and distinguishing the type of amines as primary, secondary and tertiary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de bencenosulfonil reacciona con los reactivos de Grignard para formar oxindoles a partir de indoles N-insustituidos. Se utiliza mucho para comprobar el ensayo de tiamina en diferentes productos alimenticios. Participa en la síntesis de alfa-disulfones, sulfonamidas y ésteres sulfoantes como precursor. Es un reactivo de derivatización para la determinación de varias aminas en aguas residuales y superficiales a nivel sub-ppb por cromatografía de gases-espectrometría de masas. Es un reactivo común utilizado en la prueba de Hinsberg para la detección y distinción del tipo de aminas como aminas primarias, secundarias y terciarias.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en éter y alcohol.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con el agua, los agentes oxidantes fuertes, las bases fuertes, la formamida de metilo y el sulfóxido de dimetilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-09-9
Fórmula molecular C6H5ClO2S
Peso molecular (g/mol) 176.614
Número MDL MFCD00007426
Clave InChI CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
Nombre IUPAC cloruro de bencenosulfonilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 14°C to 15°C
Densidad 1.377
Punto de ebullición 252°C
Temperatura de inflamación 132°C (270°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.5525
Cantidad 250 g
Número UN UN2225
Beilstein 606926
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1072
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.62
Porcentaje de pureza 98%