missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzamil hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16478708
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478708 10 mg 10 miligramos
16494607 50 mg 50 miligramos
16458786 100 mg 100 miligramos
16401128 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478708

Marca: Medchem Express HYB1546A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Benzamil hydrochloride (Benzylamiloride hydrochloride), an Amiloride analogue, is a Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor (IC50∼100 nM). Benzamil hydrochloride also is a non-selective Deg/epithelial sodium channels (ENaC) blocker, and can potentiate myogenic vasoconstriction. Benzamil hydrochloride inhibits TRPP3-mediated Ca2+-activated currents, with an IC50 of 1.1 μM.

Benzamil hydrochloride (Benzylamiloride hydrochloride), an Amiloride analogue, is a Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor (IC50∼100 nM). Benzamil hydrochloride also is a non-selective Deg/epithelial sodium channels (ENaC) blocker, and can potentiate myogenic vasoconstriction. Benzamil hydrochloride inhibits TRPP3-mediated Ca2+-activated currents, with an IC50 of 1.1 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Benzamil hydrochloride
CAS 161804-20-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15Cl2N7O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benzylamiloride hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.73 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=NC(Cl)=C(N)N=C1N)NC(NCC2=CC=CC=C2)=N.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 356.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.21
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.