Learn More
Hidrato de clorhidrato de benzamidina, 99 %, agua aprox. 10-14 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
15460267 5 g 5 g
15470267 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 15460267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62823.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibidor reversible de la tripsina, proteínas similares a la tripsina y las proteasas de serina
Reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like proteins and serine proteases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206752-36-5
Fórmula molecular C7H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00066285
Clave InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
Nombre IUPAC bencenocarboximidamida;hidrato;clorhidrato
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamidine hydrochloride hydrate
Punto de fusión 80°C to 85°C
Color Blanco
Notas del porcentaje del ensayo agua de ≈10 a 14 %
Cantidad 5 g
Beilstein 3594959
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o grano