Learn More
Clorhidrato de benzamidina hidrato, 98 %, de un 10 a un 14 % de agua aprox., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022986
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418606 5 g 5 g
11428606 25 g 25 g
11438606 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16002.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156.61 g/mol
Benzamidine hydrochloride hydrate is a reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like enzymes, and serine proteases. It is a proteolytic inhibitor and apoptosis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de benzamidina hidrato es un inhibidor reversible de la tripsina, enzimas similares a la tripsina y proteasas de serina. Es un inhibidor proteolítico y reactivo de apoptosis.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es higroscópico por naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206752-36-5
Fórmula molecular C7H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00066285
Clave InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamidine hydrochloride hydrate
Punto de fusión 82°C to 85°C
Notas del porcentaje del ensayo agua de ≈10 a 14 %
Cantidad 5 g
Beilstein 3594959
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC bencenocarboximidamida;hidrato;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.62 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%