Learn More
Hidrato de clorhidrato de benzamidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735547 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581554 5 g Frasco de vidrio 5 g
10000550 25 g Frasco de plástico 25 g
10549630 100 g Frasco de plástico 100 g
10247163 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10581554 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105240050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206752-36-5 , 1670-14-0
Fórmula molecular C7H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00066285
Clave InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
Nombre IUPAC bencenocarboximidamida;hidrato;clorhidrato
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamidine hydrochloride hydrate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 80°C to 86°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCl·xH2O
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo