Learn More
Cloruro de benzalconio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3208327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11384048 25 g 25 g
11374048 100 g 100 g
11364048 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11384048
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041339.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente activo de superficie catiónico
Cationic surface active agentBenzalkonium chloride is used in textile dyeing, softeners, antistatic agents, emulsifiers and conditioner. It acts as a cationic detergent. It is also used as a preservative in pharmaceutical products like eye, ear and nasal drops and sprays. Further, it is an active ingredient in personal care products such as hand sanitizers, shampoos, deodorants and wet wipes. In addition to this, it is used in a study to assess its action on epithelia conjunctival cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63449-41-2
Fórmula molecular C21H38ClN
Peso molecular (g/mol) 339.99
Número MDL MFCD00137276
Clave InChI JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides
PubChem CID 13762
Nombre IUPAC bencil-decil-dimetilazanio;cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzalkonium Chloride
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Miscible with water,acetone,ether and alcohol. Slightly miscible with benzene.
Forma física Semisólido/sólido, R=C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzalkonium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.