Learn More
Solución acuosa de cloruro de benzalconio, distribución de alquilo C8-C16, al 50 % en peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3625870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10144780 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10734034 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
2 options
Código de producto. 10144780
Marca: Thermo Scientific Acros 263820010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8001-54-5 | C9H13ClN | 170.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8001-54-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C9H13ClN
Peso molecular (g/mol) 170.66
Número MDL MFCD00145757
Sinónimo Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzalkonium chloride
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición >100.0°C
% mín. CAS 49.0, 48.0
% máx. CAS 52.0, 51.0
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC18H37
Concentración 49 to 52% (based on M.W.= 352.5)
Densidad 0.9800g/mL
Índice Merck 15, 1061
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in benzene, almost insoluble in ether
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.98
Viscosidad 130 mPa.s (20°C)
pH 6 to 9 (10% aq. soln.)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 105°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzalkonium chloride, 50 wt% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.