Learn More
Benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387338
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
3 Kg
11387338 1 kg 1 Kg
11397338 250 g 250 g
11377338 3 kg 3 Kg
3 options
Código de producto. 11387338
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030749.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El benzaldehído se emplea comúnmente como precursor para preparar diversos compuestos orgánicos, que se utilizan como productos farmacéuticos, tintes, perfumes, saborizantes, productos químicos fotográficos y aditivos plásticos. Se utiliza como disolvente de aceites y resinas. El benzaldehído se usa además como componente básico de una variedad de aminoácidos como la fenilglicina, que se usa como cadena lateral en varios antibióticos. Está involucrado como abrillantador en los procesos de galvanoplastia de zinc y como aditivo para alimentos y fragancias. Es un intermedio activo para la fabricación de ácido benzoico, odorantes y saborizantes químicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -26°C
Punto de ebullición 178°C to 179°C
Cantidad 1 kg
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.