Learn More
Bentonita (forma de sodio), Thermo Scientific Chemicals
Forma una suspensión coloidal en agua
27.34€ - 91.25€
CAS 1302-78-9
Número MDL MFCD00130611
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11452458
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15795.36
500 g
27.34€
500 g
11462458
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15795.0E
2500 g
91.25€
2500 g
Descripción
Descripción
Bentonite, sodium form is used as a suspending agent, a gel binder, a filler in ceramics and a catalyst support.Sodium bentonite is widely utilized as a natural sealant in recreational ponds, dairy and sewage lagoons and city landfills. Due to its colloidal property, it is employed in drilling mud for oil and gas wells. Due to its swelling property, it provides a self-sealing low permeability barrier. It combines with polymers and enhances the surface modifications, which are used for rheological or sealing performance in geo-environmental applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bentonita, en forma de sodio, se utiliza como agente de suspensión, aglutinante de gel, relleno en cerámica y catalizador de apoyo. La bentonita de sodio se utiliza ampliamente como sellador natural en estanques recreativos, lagunas de lácteos y aguas residuales, y vertederos urbanos. Dada su propiedad coloidal, se emplea en la perforación de barro para la creación de pozos de petróleo y gas. Dada su propiedad de distensión, proporciona una barrera autoselladora de baja permeabilidad. Se combina con polímeros y mejora las modificaciones superficiales que se utilizan para el rendimiento reológico o de sellado en aplicaciones geoambientales.
Solubilidad
Insoluble en agua y forma una solución coloidal.
Notas
Forma una suspensión coloidal en agua.
Especificaciones
1302-78-9
MFCD00130611
Especificaciones
Bentonite
1302-78-9
MFCD00130611
Insoluble in water and forms a colloidal solution.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-108-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CT9450000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bentonita (forma de sodio), Thermo Scientific Chemicals