Learn More
Corning™ Tubos de descarga doblados
Código de producto. 16882120 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 2,5 a 10 ml
De 25 a 100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16882120 De 2,5 a 10 ml cada uno
16892120 De 25 a 100 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16882120 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6879
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de descarga doblados Corning™ para la dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes
  • Doblado
  • Incluye manguito protector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo Doblado
Tipo de producto Tubo de descarga
Material FEP, Polipropileno
Volumen (métrico) De 2,5 a 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes
Para utilizar con (equipo) Dispensador de parte superior de frasco de 2,5 a 10 ml
Incluye Manguito protector
Longitud (métrico) 80 mm