Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador doblado
Código de producto. p-8005955
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Toma superior NS 29/32, toma inferior 29/32 NS
Tipo:
Adaptador de cono doblado
Adaptador para toma curvado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11816084
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05095001
Permite conexiones de tubos. Los adaptadores doblados Lenz Laborglasinstrumente™ cuentan con vidrio doblado verde oliva en 90°.
  • Fabricado con tubos DURAN™
  • Con toma NS
  • Calibre: 2,5 mm
Especificaciones
Tipo Adaptador de cono doblado
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 14/23