Learn More
Benedict's Reagent, Pure, Qualitative, Fisher Chemical™
Código de producto. 10325900 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
10325900 1 L 1 LT
10080180 2.5 L 2.50 LT
2 options
Código de producto. 10325900
Marca: Fisher Chemical J/2100/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Número MDL 146068
Especificaciones
Color Azul
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benedict's reagent (qualitative)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium carbonate, Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5)