Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubos de RMN para espectrómetro de sobremesa
Código de producto. 15896895 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
7 in
8 in
Modelo:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Cantidad:
25
150
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Modelo Cantidad unitSize
15896895 7 in WG-BTNMR-7-25 25 paquete de 25
15806905 8 in WG-BTNMR-8-25 25 paquete de 25
15826905 8 in WG-BTNMR-8 150 paquete de 150
15816905 7 in WG-BTNMR-7 150 paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15896895 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 666090725
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tubos RMN de sobremesa Wilmad-LabGlass se han probado para garantizar su rendimiento y brindar confianza al adquirir consumibles para instrumentos.
  • Tubos de 5 mm de diámetro exterior disponibles en longitudes de 7” u 8” en cantidades de 25 o 150 piezas
  • El embalaje permite un cómodo acceso y almacenamiento de los tubos
  • Con un precio atractivo para un entorno de laboratorio de alto rendimiento
  • Diseño de vidrio de borosilicato de tipo 1 clase B con tapones desechables
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetros de RMN de sobremesa
Longitud (métrico) 17,8 cm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de RMN
Color Transparente
Tipo de tapón Tapón
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Para utilizar con (aplicación) Experimentos de RMN
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,43 mm
Cantidad 25
Modelo WG-BTNMR-7-25