Descripción
- Tubos de 5 mm de diámetro exterior disponibles en longitudes de 7” u 8” en cantidades de 25 o 150 piezas
- El embalaje permite un cómodo acceso y almacenamiento de los tubos
- Con un precio atractivo para un entorno de laboratorio de alto rendimiento
- Diseño de vidrio de borosilicato de tipo 1 clase B con tapones desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetros de RMN de sobremesa |
| Longitud (métrico) | 20,3 cm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo de RMN |
| Color | Transparente |
| Tipo de tapón | Tapón |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Experimentos de RMN |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,43 mm |
| Mostrar más |