Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH/mV de sobremesa con calibración manual
Click to view available options
Intervalo (pH):
Desde 0,00 hasta 14,00
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El funcionamiento se simplifica a la calibración y a la selección de modo (pH, mV o temperatura). La calibración de pH se realiza de forma sencilla con los mandos del panel frontal de fácil utilización para el ajuste de la desviación y la pendiente. También se proporciona un mando frontal para ajustar manualmente la compensación de temperatura de la lectura de pH.
- Fácil de usar gracias a la funciones limitadas controladas por mandos grandes y una pantalla grande y simple
- La conexión BNC universal permite el uso de una amplia variedad de electrodos de pH u ORP
- La calibración manual a los puntos 1 o 2 permite la mostrar la desviación y la pendiente
- Los soportes de soluciones integrados ahorran espacio en la mesa de trabajo y evitan posibles derrames
- Se suministra con una estructura de plástico PEI HI1332B, unión doble y electrodo de pH gelificado
- La compensación de temperatura permite correcciones que van desde 0 a 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Electrodo de pH HI1332B, adaptador de 12 VDC y manual de instrucciones |
| Exactitud (mV) | ± 1 |
| Exactitud (pH) | ± 0,01 |
| Calibración | Manual |
| Intervalo (pH) | Desde 0,00 hasta 14,00 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo (mV) | ±1999 |
| Resolución (mV) | 1 |
| Calibration Points | 1 o 2 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 235 x 222 x 109 mm |
| Mostrar más |