Learn More
Buerkle™ Gradilla de drenaje de sobremesa de PVC con recipiente de recogida
Código de producto. p-8001882 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
31
49
73
Tamaño:
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño unitSize
11911611 31 400 x 400 mm cada uno
11931611 49 500 x 500 mm cada uno
11921611 73 600 x 600 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11911611
Marca: Buerkle™ 96403040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla para drenaje de sobremesa de PVC Buerkle™ con recipiente de recogida es fácil y flexible para colocar en una mesa o superficie de trabajo.
  • Dos grandes soportes con bases anchas garantizan una estabilidad suficiente
  • El recipiente de recogida se puede retirar simplemente para vaciarlo
  • Las posiciones de las varillas estables se pueden cambiar en cualquier momento
  • Flexible, puede usarse en ambos lados
  • Gradilla de drenaje de PVC, varillas de PP
  • Incluida llave para las varillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul/blanco
Material PVC, polipropileno
Posiciones 31
Tamaño 400 x 400 mm
Anchura (imperial) 15,7 in
Altura (imperial) 15,74 in
Incluye Llave inglesa, bandeja colectora, varillas de 5 x 60 mm, varillas de 26 x 100 mm, varillas de 2 x 150 mm
Tipo de producto Gradilla de drenaje de sobremesa
Altura (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 400 mm