Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de sobremesa
Descripción
Proteja las enzimas, las células, los reactivos y las soluciones mediante el mantenimiento de la temperatura del congelador durante el trabajo en la mesa del laboratorio con los refrigeradores de sobremesa Thermo Scientific™.
- Mantienen la temperatura del congelador durante el ciclo de desescarchado y en caso de fallo eléctrico o apertura accidental de la puerta
- Capacidad para 12, 20 o 32 tubos
- Se incluyen insertos para tubos de 1,5 ml con el fin de tener compatibilidad con tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml.
- Rejilla impresa en tapa con guía posicionadora unidireccional para la orientación correcta y la identificación de las muestras
- Moldeados con policarbonato resistente a impactos con asa de bloqueo para un uso de larga duración
- Apilables para ahorrar espacio
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 125 mm |
| Altura (imperial) | 4,94 in |
| Longitud (métrico) | 151 mm |
| Longitud (imperial) | 5,32 in |
| Anchura (métrico) | 108 mm |
| Anchura (imperial) | 4,25 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,32 x 4,25 x 4,94 pulg (151 x 108 x 125 mm) |
| Descripción | 3 x 4 compartimentos, sin rellenar, 0 grados |
| matriz, red, conjunto | 3 x 4 |
| Temp. soportada, horas | < 1 °C, 3,5 |
| Mostrar más |