Learn More
Gibco™ BenchStable™ DMEM
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16467060
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
Código de producto. 16467060
Marca: Gibco™ A4192102
Los medios basales BenchStable™ Gibco™ se han diseñado para ofrecer flexibilidad y comodidad, lo que permite el almacenamiento a temperatura ambiente.
Los medios BenchStable™ Gibco™ se han diseñado para ofrecer flexibilidad y comodidad, lo que permite el almacenamiento a temperatura ambiente al mismo tiempo que mantiene la capacidad de fomentar la proliferación celular y densidades celulares máximas comparables a las formulaciones convencionales de medios basales complementadas con suero fetal bovino (SFB) al ≥ 10 %.
El DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) se utiliza ampliamente como un medio basal para favorecer el crecimiento de diferentes células de mamífero. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12. Ofrecemos una variedad de modificaciones de DMEM para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Optimizado para la estabilidad a temperatura ambiente
Uso de DMEM
El medio DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene cuatro veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo de Eagle. DMEM se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico. El DMEM BenchStable™, con el suplemento GlutaMAX™, minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar. DMEM BenchStable™ no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM BenchStable™ requiere una suplementación con suero fetal bovino (SFB) al ≥ 10 %. DMEM BenchStable™ utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
Los medios BenchStable™ Gibco™ se fabrican en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, 293, Cos-7 y PC-12
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin piruvato sódico, Sin HEPES
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard
Línea de productos BenchStable
Cantidad 10 x 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Características ecológicas Eficiencia energética, menos recursos utilizados, envase sostenible
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Proteja el producto de la luz.