Learn More
Benchmark Scientific™ Benchmark Industrial HCS High Capacity Stirrers
Código de producto. p-200020588
Change view
Click to view available options
Capacidad:
50 L
150 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
17964422 150 L cada uno
17904442 50 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17964422 Proveedor Benchmark Scientific™ N.º de proveedor IPS7101150E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Benchmark Industrial HCS High-capacity Stirrers provide reliable performance and safe operation for high throughput use. A durable, chemical resistant white ceramic top plate protects the internal mechanism from leaks and spills. A powerful motor drive system ensures efficient and thorough mixing.
  • Stir up to 50 or 150 L volumes
  • Chemical resistant, white ceramic top surface
  • Powerful motor ideal for large vessel applications
  • Digital control of both stirring speed and timer
Especificaciones
Velocidad De 50 a 1200 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Ceramic-coated Aluminum
Capacidad 150 L
Pantalla Digital
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Vataje 80 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 62 x 50 x 16.5 cm
Tipo de tapón UE
Garantía y oferta de servicio Garantía de 2 años
Modelo HCS-150L