Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Código de producto. 16042042
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
ÄKTA Pure
ÄKTA Start
ÄKTA Avant
N.° por paquete:
10/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) N.° por paquete unitSize
16042042 ÄKTA Avant 50/Paq. paquete de 50
16022042 ÄKTA Avant 10/Paq. paquete de 10
16032042 ÄKTA Avant 25/Paq. paquete de 25
16062032 ÄKTA Pure 10/Paq. paquete de 10
16072032 ÄKTA Pure 25/Paq. paquete de 25
16082032 ÄKTA Pure 50/Paq. paquete de 50
16092032 ÄKTA Start 10/Paq. paquete de 10
16002042 ÄKTA Start 25/Paq. paquete de 25
16012042 ÄKTA Start 50/Paq. paquete de 50
9 options
Código de producto. 16042042
Marca: Cytiva 230010074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protege las bandejas de tampones superiores de derrames de tampones y depósitos de sal
  • Cubra la bandeja de tampones superior para protegerla de derrames de tampones y depósitos de sal
  • Simplifique el mantenimiento preventivo diario y semanal de la bandeja de tampones superior de sistemas ÄKTA
  • Fabricada con material absorbente e impermeable diseñado para proteger las superficies del laboratorio contra derrames peligrosos
  • El papel Whatman suave y absorbente absorbe rápidamente los derrames
  • Una capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo
  • Se ajusta a la bandeja de tampones superior en los sistemas de purificación de proteínas ÄKTA go, ÄKTA Avant, ÄKTA Pure y ÄKTA Start.
  • Prácticos y fáciles de utilizar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Hojas Benchkote
Material Papel absorbente, polietileno laminado
Para utilizar con (aplicación) ÄKTA Avant
N.° por paquete 50/Paq.