Learn More
Cytiva Benchkote sheet for ÄKTA systems
Código de producto. 16497645
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 16497645
Marca: Cytiva 230010094
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Benchkote sheets for ÄKTA systems will protect the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits.
¿Por qué usar las hojas Benchkote para sistemas de laboratorio ÄKTA?
  • Cubra la bandeja de tampones superior con una hoja Benchkote y protéjala de derrames de tampones y depósitos de sal.
  • Simplifique el mantenimiento preventivo diario y semanal de la bandeja de tampones superior de los sistemas ÄKTA
  • El papel Whatman™ suave y absorbente absorbe rápidamente los derrames.
  • La capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
  • Se ofrecen en tres prácticos tamaños: 10, 25 y 50 hojas por paquete.
  • Prácticas y fáciles de utilizar.
  • Las hojas Benchkote están fabricadas con material absorbente e impermeable diseñado para proteger las superficies del laboratorio contra derrames peligrosos.
  • El papel Whatman™ de alta calidad, suave y absorbente, absorbe rápidamente los derrames de líquidos y la capa de polietileno laminado evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Papel absorbente y polietileno laminado
Descripción Para usar con ÄKTA go
Cantidad 25/Paq.