Learn More
Cytiva Benchkote sheet for ÄKTA systems
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
¿Por qué usar las hojas Benchkote para sistemas de laboratorio ÄKTA?
- Cubra la bandeja de tampones superior con una hoja Benchkote y protéjala de derrames de tampones y depósitos de sal.
- Simplifique el mantenimiento preventivo diario y semanal de la bandeja de tampones superior de los sistemas ÄKTA
- El papel Whatman™ suave y absorbente absorbe rápidamente los derrames.
- La capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
- Se ofrecen en tres prácticos tamaños: 10, 25 y 50 hojas por paquete.
- Prácticas y fáciles de utilizar.
- Las hojas Benchkote están fabricadas con material absorbente e impermeable diseñado para proteger las superficies del laboratorio contra derrames peligrosos.
- El papel Whatman™ de alta calidad, suave y absorbente, absorbe rápidamente los derrames de líquidos y la capa de polietileno laminado evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Papel absorbente y polietileno laminado |
| Descripción | Para usar con ÄKTA go |
| Cantidad | 50/Paq. |