Learn More
Hanna Instruments™ Medidores de pH de sobremesa
Código de producto. p-8007095
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Exactitud:
±0,01
Código de producto. unitSize Exactitud
11706914 cada uno -
11716914 cada uno ±0,01
2 options
Código de producto. 11706914
Marca: Hanna Instruments™ HI20702
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con un agitador magnético de 500 rpm integrado, intervalo de pH ampliado, LCD de doble nivel con iconos para la estabilidad y el reconocimiento de tampones y visualización de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit; este medidor de pH de sobremesa es ideal para fines educativos.
A low cost, space efficient bench top pH meter, with a built-in magnetic stirrer. The HI-208 also features automatic pH calibration, automatic temperature compensation and is supplied complete with pH electrode which incorporates the temperature sensor. Powered by mains electricity or the supplied 9V battery (run time up to 500hr).
  • Compact bench pH meter
  • Built-in magnetic stirrer
  • Mains or batteries operated
  • Built-in sample beaker and electrode holder
  • Dual level LCD display for pH and temperature
  • pH electrode with temperature sensor included
  • Automatic pH calibration and temperature compensation
Especificaciones
Descripción Medidor de pH de sobremesa
Exactitud (temperatura) ± 0.5 °C
Exactitud (pH) ± 0.02
Para utilizar con (aplicación) Para la educación
Calibración Automático
Intervalo (pH) De – 2 a 16.00 °C
Resolución (pH) 0.01
Calibration Points 1 o 2 puntos automáticos con 2 conjuntos de tampones memorizados
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Adaptador de CA
Modelo HI207
Fuente de alimentación 12 VCC
Intervalo de detección pH de - 2 a 16
Compensación de la temperatura Automático de – 5.0 a 105.0 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) -5,0°C a +105,0°C
Batería, tipo Pila de 9 V
Duración de la batería 500 horas de uso continuo
Fondo (métrico) 203 mm