missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific Bench-Top Keeper™ Biohazard Container
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-36362 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
18 cm
25 cm
Longitud (métrico):
10 cm
15 cm
Anchura (métrico):
10 cm
15 cm
Tamaño:
Pequeño
Grande
Código de producto. Altura (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño
30804786 18 cm 10 cm 10 cm Pequeño
30804792 25 cm 15 cm 15 cm Grande
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30804786

Marca: Heathrow Scientific BH2002

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Economical point-of-use alternative to hard-sided sharps containers for disposal of contaminated Petri dishes, plastic assay vials, analyzer cups and other non-sharp waste

  • Made of sturdy paperboard with an internal plastic lining and webbed corners to contain moderate amounts of fluids
  • Self-locking tops keep contents safely enclosed
  • Small Keepers fold out to 4L x 4W x 7H in. (10 x 10 x 18 cm) and accommodate up to 1600 cc of material
  • Large Keepers fold out to 6L x 6W x 10H in. (15 x 15 x 25 cm) and accommodate up to 5000 cc of material
  • Autoclavable
  • Made in USA

Especificaciones

Capacidad (métrico) 1.4 L
Capacidad (imperial) 1400 cc
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10 x 10 x 18 cm (4 x 4 x 7 in.)
Desechables Single-use
Altura (métrico) 18 cm
Longitud (métrico) 10 cm
Tamaño Pequeño
Anchura (métrico) 10 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Incluye Self-locking tops
Material de revestimiento Plastic
Para utilizar con (aplicación) Storing contaminated lab waste, disposal of contaminated petri dishes, plastic assay vials, analyzer cups and other non-sharp waste
Anchura (imperial) 4 in.
Longitud (imperial) 4 in.
Altura (imperial) 7 in.
Material Paperboard
Tipo de producto Benchtop Keeper
Mostrar más Mostrar menos
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.