Descripción
- Temp. máx. 850 °C
- Circulación de aire horizontal con distribución óptima a través de deflectores de acero inoxidable
- Gire la puerta con bisagras de la derecha
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B510 |
| Capacidad (métrico) | 50 L |
| Temperatura (métrico) | Hasta 850 °C |
| Tipo | Horno |