Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara de convección forzada Bench-Top
Código de producto. 17358069 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
50 L
Tipo de controlador:
B510
C550
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador unitSize
17358069 15 L B510 cada uno
17368069 15 L C550 cada uno
17398069 50 L B510 cada uno
17308079 50 L C550 cada uno
4 options
Código de producto. 17358069
Marca: Nabertherm™ NAT0181L1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos hornos de cámara con circulación de aire se caracterizan por su uniformidad de temperatura extremadamente alta.Adecuados para procesos como recocido, cristalización, precalentamiento, curado, pero también para numerosos procesos en la fabricación de herramientas.
  • Temp. máx. 850 °C
  • Circulación de aire horizontal con distribución óptima a través de deflectores de acero inoxidable
  • Gire la puerta con bisagras de la derecha
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Capacidad (métrico) 15 L
Temperatura (métrico) Hasta 850 °C
Tipo Horno