Learn More
Kern Sohn Balanza de mesa FKB
Código de producto. 17331643
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
6 kg
8 kg
15 kg
16 kg
30 kg
36 kg
65 kg
Legibilidad:
0,02 g
0,05 g
0,1 g
0,2 g
0,5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad unitSize
17331643 16 kg 0,1 g cada uno
17391633 15 kg 0,5 g cada uno
17321643 16 kg 0,05 g cada uno
17341643 30 kg 1 g cada uno
17361643 36 kg 0,1 g cada uno
17371643 36 kg 0,2 g cada uno
17381643 65 kg 0,2 g cada uno
17391643 65 kg 0,5 g cada uno
17301653 65 kg 1 g cada uno
17321653 6 kg 0,02 g cada uno
17331653 8 kg 0,05 g cada uno
17341653 8 kg 0,1 g cada uno
12 options
Código de producto. 17331643
Marca: Kern Sohn FKB 16K0.1
High-resolution bench scale with large weighing range and robust stainless steel weighing plate.
  • Gracias a la alta resolución ideal para pesajes de alta precisión en el ámbito industrial
  • Carcasa con robuste compartimento inferior de aluminio moldeada bajo presión, proporciona una base estable, protege la técnica de pesaje y resiste el uso diario
  • Especialmente práctico: gracias al amplio margen de pesaje y a sus compactas dimensiones pueden pesarse incluso cargas pesadas en espacios angostos con gran precisión. Útil para determinar las diferencias de peso más mínimas como, p. ej. gas consumido, desgaste de piezas mecánicas, muestras de rocas, minerales, drusos, plata etc.
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Unidad de pesaje programable libremente, p.ej. para la indicación directa en longitud de cordón g/m, el peso de superficie g/m² o similares
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 16 kg
Legibilidad 0,1 g
Material Acero inoxidable