Learn More
Kern Sohn Balanza de mesa ECE
Código de producto. 17301573
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
17301573 10 kg cada uno
17311573 20 kg cada uno
17321573 50 kg cada uno
3 options
Código de producto. 17301573
Marca: Kern Sohn ECE 10K3N
Battery operation, compact, and lightweight bench scale with recessed grips on the underside.
  • Gran movilidad: Gracias al funcionamiento mediante batería, su forma plana y compacta, asas cóncavas en la parte inferior y su bajo peso es ideal para utilizarla en varios lugares distintos
  • Plato de pesaje especialmente grande
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 2 s
  • Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
  • /ul>
Especificaciones
Capacidad 10 kg
Dimensiones de la plataforma (L x An) 260 x 320 mm
Repetibilidad 5 g