Learn More
Erlab™ Cabina de sobremesa con filtración de carbono
Código de producto. 12058578
Change view
Click to view available options
Tipo de filtro:
BE: polivalente para ácidos y vapores orgánicos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de filtro unitSize
12058578 BE: polivalente para ácidos y vapores orgánicos cada uno
1 options
Código de producto. 12058578
Marca: Erlab™ B01IA023/BE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La cabina de sobremesa con filtración de carbono Erlab™ está diseñada para reducir los riesgos de inhalación asociados con la concentración de vapores en el entorno del laboratorio.
  • Cabina de almacenamiento sin conductos
  • Nivel alto de protección
  • Teléfono móvil
  • Los tubos
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Bajo consumo de energía
  • Eliminación de vapores nocivos y olorosos
  • Sistema de ventilación silencioso
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Bloqueable
  • Envasado plano para facilitar el acceso al laboratorio
  • Diseñado para almacenar una amplia variedad de reactivos utilizados en el laboratorio
Especificaciones
Tipo de filtro BE: polivalente para ácidos y vapores orgánicos
Tipo de producto de tejidos Shandon